Få mere at vide
L-glutaminsyre dimethylesterhydrochlorid, 99 %, ren
Artikelnummer. 11995381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11995381 10 g 10g
11925391 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441940100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23150-65-4
Molekylær formel C7H13ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 210.63
MDL nummer MFCD00038879
InChI nøgle BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
IUPAC navn dimethyl(2S)-2-aminopentanedioat; hydrochlorid
SMIL [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Specifik rotation 26
Formel vægt 211.65
Procent renhed 99%
Grad Pure
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride