Få mere at vide
L-glutaminsyre dimethylester hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11356646
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356646 25 g 25g
11346646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03764.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 23150-65-4 | C7H13ClNO4 | 210,63 g/mol
L-glutaminsyre dimethylester hydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyre dimethylester hydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/ fugt, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23150-65-4
Molekylær formel C7H13ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 210.63
MDL nummer MFCD00038879
InChI nøgle BPHCSYSXOKTCMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, h-glu ome-ome.hcl, dimethyl l-glutamate hydrochloride, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-185vc5x3pf, 1,5-dimethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu ome-ome inverted exclamation mark currencyhcl, s-dimethyl 2-aminopentanedioate hcl, glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl glutamic acid hydrochloride
PubChem CID 12917568
IUPAC navn dimethyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL [Cl].COC(=O)CCC(N)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Beilstein 4238829
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol (50 mg/ml).
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 211.65
Optisk rotation +26° (c=5 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%