Få mere at vide
L-glutaminsyrediethylesterhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride |
| Smeltepunkt | 108 °C til 110 °C |
| Lineær formel | C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl |
| Beilstein | 214-270- |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 239.7 |
| Optisk rotation | +22° (c=1 i H2O) |
| Procent renhed | 98% |