Få mere at vide
L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15455908
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455908 5 g 5g
15465908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59551.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1118-89-4 | C9H18ClNO4 | 239.696 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-89-4
Molekylær formel C9H18ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 239.696
MDL nummer MFCD00012509
InChI nøgle WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC navn diethyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Lineær formel C2H5OCOCH2CH2CH(NH2)COOC2H5·HCl
Beilstein 214-270-
Mængde 5 g
Formel vægt 239.7
Optisk rotation +22° (c=1 in H2O)
Procent renhed 98%