Få mere at vide
L-glutaminsyre diethylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452262 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452262 5 g 5g
15482262 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452262 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459260050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 1118-89-4
Molekylær formel C9H17NO4·HCl
Molekylvægt (g/mol) 239.7
InChI nøgle WSEQLMQNPBNMSL-FJXQXJEOSA-N
Synonym l-glutamic acid diethyl ester hydrochloride, diethyl l-glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet.hcl, diethyl glutamate hydrochloride, h-glu oet-oet hcl, s-diethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, diethyl l-glutaminate hydrochloride, 1,5-diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, l-glutamic acid, diethyl ester, hydrochloride, diethyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 73960
IUPAC navn diethyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CCC(C(=O)OCC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid diethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 108,0 °C til 110,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 239.7
Procent renhed 98%