missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15477746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477746 25 g 25g
15457746 1 g 1g
15467746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15477746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62697.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2791-84-6
Molekylær formel C26H29NO7S
Molekylvægt (g/mol) 499.578
MDL nummer MFCD00038980
InChI nøgle HVZUAIVKRYGQRM-LMOVPXPDSA-N
Synonym h-glu obzl-obzl.tosoh, l-glutamic acid dibenzyl ester tosylate, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate 4-methylbenzenesulfonate, h-glu obzl-obzl p-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester 4-toluenesulfonate, glu obzl-obzl.tosoh, dibenzyl l-glutamate p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl 4-tosylate, l-glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate, h-glu obzl-obzl inverted exclamation mark currencytosoh
PubChem CID 13233366
IUPAC navn dibenzyl (2S)-2-aminopentanedioate;4-methylbenzenesulfonic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid dibenzyl ester p-toluenesulfonate
Farve White
Mængde 25 g
Formel vægt 499.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.