Få mere at vide
L-glutaminsyre dibenzylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15490369
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490369 5 g 5g
15478396 250 mg 250mg
15480369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63598.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 4561-10-8 | C19H22ClNO4 | 363,84 g/mol
L-glutaminsyre dibenzylester hydrochlorid oxalat brugt som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicinforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyre dibenzylester hydrochlorid oxalat anvendes som et mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicinforskning.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4561-10-8
MDL nummer MFCD00035103
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Molekylær formel C19H22ClNO4
Synonym s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
InChI nøgle GRGJVECUQLAEDM-LMOVPXPDSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
IUPAC navn dibenzyl(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 363.84
Mængde 5 g
PubChem CID 199613
Formel vægt 363.84
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver