Få mere at vide
L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15488456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488456 25 g 25g
15468456 1 g 1g
15478456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32677-01-3 | C13H26ClNO4 | 295.804 g/mol
L-glutaminsyre-di-tert-butylester kan være nyttig i syntesen af substans P-antagonistiske peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-glutaminsyre-di-tert-butylester kan være nyttig i syntesen af substans P-antagonistiske
peptider.
Opløselighed
Opløselig i methanol (50gmg/ml).
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32677-01-3
Molekylær formel C13H26ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 295.804
MDL nummer MFCD00058003
InChI nøgle LFEYMWCCUAOUKZ-FVGYRXGTSA-N
Synonym l-glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, h-glu otbu-otbu.hcl, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-otbu hcl, l-glutamic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-glu otbu-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, glutamic acid di-t-butyl ester hydrochloride, s-di-tert-butyl 2-aminopentanedioate hcl, ditert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, 1,5-di-tert-butyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 208636
IUPAC navn ditert-butyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 3573738
Opløselighedsinformation Soluble in methanol (50gmg/ml).
Mængde 25 g
Formel vægt 295.8
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof