missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Glutamic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 2784-50-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C5 2H5 H4 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | L-Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid (9CI, ACI), Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, L- (7CI, 8CI), L-[2,3,3,4,4-2H5]Glutamic acid, Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, L-Glutamic Acid-2,3,3,4,4-D5, (2S)-2-Aminopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, L-Glutamic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?