Få mere at vide
L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid alpha-tert-Butyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 203.1158 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |