Få mere at vide
L-Glutamic acid Alpha-amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid alpha-amide |
| CAS | 636-65-7 |
| Molekylær formel | C5H10N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-isoglutamine, 4-amino-L-glutaramic acid, (4S)-4,5-Diamino-4-oxo-pentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(7)10)1-2-4(8)9/h3H,1-2,6H2,(H2,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N |
| IUPAC navn | (4S)-4,5-diamino-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.0691 |