Få mere at vide
L-glutaminsyre alfa-(7-amido-4-methylcoumarin), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446609
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446609 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15446609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64847.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98516-76-8 | C15H16N2O5 | 304.302 g/mol
Et fluorogent substrat for aminopeptidase a, der producerer en blå fluorescerende opløsning ved spaltning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et fluorogent substrat for aminopeptidase a, der producerer en blå fluorescerende opløsning ved spaltning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid alpha-(7-amido-4-methylcoumarin)
CAS 98516-76-8
Farve Hvid
Molekylær formel C15H16N2O5
MDL nummer MFCD00051217
Synonym l-glutamic acid alpha-7-amido-4-methylcoumarin, glu-nh-med, 4s-4-amino-5-4-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-amino-5-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-4-amino-4-4-methyl-2-oxochromen-7-yl carbamoyl butanoic acid, ambotzhaa7670, 7-alpha-glutamyl-4-methylcoumarylamide, h-glu-amc, alpha-glutamyl-7-amino-4-methylcoumarylamide, n-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl-l-, a-glutamine
InChI nøgle USALUSONPMPEKY-NSHDSACASA-N
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)NC(=O)C(CCC(=O)O)N
IUPAC navn (4S)-4-amino-5-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 304.302
Mængde 50 mg
PubChem CID 126959
Formel vægt 304.3
Fysisk form Pulver