Få mere at vide
L-glutaminsyre,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17837676 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
0.1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17837676 100 g 0.1kg
11374229 1 kg -
11384229 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17837676 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02101793.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    227.24 DKK / 0.1kg
    Spare 11.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Molekylærbiologi, Cellebiologi
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002634
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Tæthed 1,538 g/ml ved 20 °C (Lit.)
IUPAC navn 2-aminopentandisyre
Mængde 100 g
Formel vægt 147.1
Grad Biochemical
Fysisk form Pulver