Få mere at vide
L-glutaminsyre, 99+%, mononatriumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11475192 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11475192 1 kg
11455192 100 g
11465192 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219467791
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 142-47-2 | C5H8NNaO4 | 169.11 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 142-47-2
Molekylær formel C5H8NNaO4
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00150138
InChI nøgle LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
PubChem CID 86748263
IUPAC navn natrium-2-amino-4-carboxybutanoat
SMIL [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid, 99+%
Navn note Mononatriumsalt
Mængde 1 kg
Formel vægt 169.1
Procent renhed ≥99%
Grad Celledyrkning