Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamic acid, 99%
Beskrivelse
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Opløselighed Det er meget
lidt opløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid |
| Smeltepunkt | 189°C to 192°C (decomposition) |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Beilstein | 1723801 |
| Merck Index | 14,4469 |
| Opløselighedsinformation | It is very slightly soluble in cold water. |
| Tæthed | 1.525 |
| Mængde | 5000 g |
| Formel vægt | 147.13 |
| Optisk rotation | +31° (c=5 in 5N HCl) |
| Vis mere |