Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyre, 99%
Artikelnummer. 11477277
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477277 250 g 250g
11458850 500 g 500g
11467277 1000 g 1000g
11487277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11477277 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15031.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Opløselighed Det er meget
lidt opløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002634
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid
Smeltepunkt 189 °C til 192 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation Det er meget let opløseligt i koldt vand.
Tæthed 1.525
Mængde 250 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed ≥99%