Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Glutamic acid, 99%
Artikelnummer. 11467277
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
Artikelnummer. 11467277
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15031.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en chiral byggesten i syntesen af (S)-isomeren af -butyrolactone-4-carboxylsyre. L-glutaminsyre er meget udbredt inden for medicin, fødevareforarbejdning, industri osv.
Opløselighed Det er meget
lidt opløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002634
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid
Smeltepunkt 189°C to 192°C (decomposition)
Analyseprocentområde ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation It is very slightly soluble in cold water.
Tæthed 1.525
Mængde 1000 g
Formel vægt 147.13
Optisk rotation +31° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed ≥99%