Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-glutaminsyre, 99 %
Artikelnummer. 10502751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502751 100 g Plastflaske -
10409450 250 g Plastflaske 250g
10458880 1 kg Plastflaske 1kg
11925331 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10502751 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 156211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.33 DKK
    210.65 DKK / 100g
    Spare 23.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-86-0
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002634
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC navn (2S)-2-aminopentandisyre
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Glutamic acid
Ammonium 200 ppm maks.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200 ppm maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 30 ppm maks.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,5% (105 °C, 3 timer) maks.
Andre aminosyrer Ikke opdageligt
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation +30,5° til +32,5° (20 °C, 589 nm) (på tørret stof) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 300 ppm maks.
Sulfat aske 0,1% maks.
Sublimationspunkt >200
Specifik rotationstilstand +32,00 (20,00 °C c=10,2N HCl)
Mængde 100 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98,5 til 100,5% (på tørret stof)
Fysisk form Pulver