Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid |
| Smeltepunkt | 189 °C til 192 °C (dekomponering) |
| Assay Procent Noter | Tør basis |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH |
| Beilstein | 1723801 |
| Tæthed | 1.525 |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 147.13 |
| Procent renhed | 98,5 til 101,5 % |
| Vis mere |