Få mere at vide
L-glutaminsyre 5-tert-butylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479798
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479798 5 g 5g
15469798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63223.06
Request Bulk or Custom Format
L-glutaminsyre 5-tert-butylester bruges som et fint kemisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-glutaminsyre 5-tert-butylester bruges som et fint kemisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløselig
i vand; praktisk talt uopløseligt i ethanol eller ether.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2419-56-9
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00038580
InChI nøgle OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
PubChem CID 7010573
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Beilstein 2049031
Synonym h-glu otbu-oh, l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, h-glu o-t-bu-oh, 2s-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, l-gamma-t-butyl glutamate, l-glutamic acid,5-1,1-dimethylethyl ester, 5-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-1,1-dimethylethyl ester, glu otbu, glu tbu
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water; practically insoluble in ethanol or ether.
Mængde 5 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof