Få mere at vide
L-glutaminsyre 5-tert-butyl 1-methylesterhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 6234-01-1 |
| Molekylær formel | C10H20ClNO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | L-Glutamic Acid 5-(1,1-Dimethylethyl) 1-Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 5-O-tert-butyl 1-O-methyl (2S)-2-aminopentanedioat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.72 |
| Formel vægt | 253.1081 |