Få mere at vide
L-glutaminsyre 5-tert-butyl 1-methylesterhydrochlorid, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3572140 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 253.72 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |