Få mere at vide
L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15418436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418436 1 g 1g
15428436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63661.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6234-01-1
Molekylær formel C10H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 253.72
MDL nummer MFCD00153438
InChI nøgle YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Synonym h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
PubChem CID 16218751
IUPAC navn 5-O-tert-butyl-1-O-methyl-(2S)-2-aminopentandioat;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Mængde 1 g
Formel vægt 253.72
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof