Få mere at vide
L-glutaminsyre 5-methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid 5-Methyl Ester |
| CAS | 1499-55-4 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O4 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (S)-2-Aminopentanedioic Acid 5-Methyl Ester, 4(S)-Carboxy-4-aminobutanoic Acid Methyl Ester, 5-Methyl L-Glutamate, Glutamic Acid 5-Methyl Ester, L-Glutamic Acid gamma-Methyl Ester, NSC 12959, gamma-Methyl (S)-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate, gamma-Methyl L-Glutamate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-methoxy-5-oxopentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.156 |
| Formel vægt | 161.069 |