Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-glutaminsyre 5-methylester, 99%
Artikelnummer. 11426656
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426656 100 g 100g
11406656 5 g 5g
11416656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426656 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24859.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1499-55-4 | C6H11NO4 | 161.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-55-4
Molekylær formel C6H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 161.157
MDL nummer MFCD00002632
InChI nøgle ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-glutamic acid 5-methyl ester, h-glu ome-oh, polymethylglutamate, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, l-glutamic acid gamma-methyl ester, 5-methyl l-glutamate, l-glutamic acid, 5-methyl ester, 2s-2-amino-5-methoxy-5-oxo-pentanoic acid, 2s-2-amino-4-methoxycarbonyl butanoic acid
PubChem CID 68662
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-methoxy-5-oxopentansyre
SMIL COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 5-methyl ester
Smeltepunkt 182°C (decomposition)
Mængde 100 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 99%