Få mere at vide
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, 99%
Artikelnummer. 11429727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429727 1 g 1g
11439727 5 g 5g
11449727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22184.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1676-73-9
Molekylær formel C12H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 237.255
MDL nummer MFCD00002633
InChI nøgle BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Smeltepunkt 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Mængde 1 g
Formel vægt 237.26
Optisk rotation +23° (c=1 in Acetic Acid)
Procent renhed 99%