Få mere at vide
L-Glutamic Acid-13C5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glutamic Acid-13C5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| Formel vægt | 152.0699 |
| Procent renhed | >95% |