Få mere at vide
L-glutaminsyre 1-tert-butylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432529
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432529 1 g 1g
15452529 250 mg 250mg
15442529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65342.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45120-30-7 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45120-30-7
Molekylær formel C9H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 203.238
MDL nummer MFCD00038562
InChI nøgle QVAQMUAKTNUNLN-LURJTMIESA-N
Synonym h-glu-otbu, s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 1-tert-butyl l-glutamate, l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 4s-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, glu-otbu, h-gluotbu, ambotzhaa5210, pubchem17225, glutamic acid t-butyl ester
PubChem CID 117505
IUPAC navn (4S)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Smeltepunkt 139°C to 145°C
Farve Hvid
Beilstein 2414793
Mængde 1 g
Formel vægt 203.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver