Få mere at vide
L-glutaminsyre 1-methylester, TRC
Artikelnummer. 30389709
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30389709 1 g
1 options
Artikelnummer. 30389709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5970151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic Acid 1-Methyl Ester
CAS 6384-08-3
Molekylær formel C6H11NO4
Mængde 1 g
Synonym Glutamic Acid Methyl Ester, Glutamic Acid 1-Methyl Ester, Glutamic Acid α-Methyl Ester, L-Glutamic Acid Methyl Ester, L-Glutamic Acid α-Methyl Ester, Methyl (S)-2-Amino-4-carboxybutanoate, Methyl L-Glutamate, α-Methyl L-Glutamate
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-11-6(10)4(7)2-3-5(8)9/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMIL N[C@H](C(OC)=O)CCC(O)=O
IUPAC navn (S)-4-amino-5-methoxy-5-oxopentanansyre
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.07