Få mere at vide
L-glutaminsyre 1-methylester, 98 %
Artikelnummer. 15459898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459898 5 g 5g
15449898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63279.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6384-08-3 | C8H12N2 | 136,20 g/mol
L-glutaminsyre 1-methylester ikke-essentiel aminosyre, der er vigtig for pattedyrs centralnervesystem. Det er også en neurotransmitter for keglefotoreceptorer i den menneskelige hjerne og bruges som behandling for patienter, der har leversygdomme ledsaget af encefalopati (en tilstand kaldet 'hepatisk koma').
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6384-08-3
MDL nummer MFCD00171677
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 145 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Molekylær formel C6H11NO4
Beilstein 1707273
Synonym h-glu-ome, s-4-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, l-glutamic acid 1-methyl ester, l-glutamate methylester, 1-methyl l-glutamate, l-glutamate methyl ester, glutamic acid methyl ester, 4s-4-amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, gluome, glu alpha-ome-oh
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
InChI nøgle SEWIYICDCVPBEW-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC(=O)C(CCC(=O)O)N
IUPAC navn (4S)-4-amino-5-methoxy-5-oxopentansyre
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 5 g
PubChem CID 440550
ChEBI CHEBI:28575
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.