Få mere at vide
L-Glutamic acid 1-methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15449898
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449898 1 g 1g
15459898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63279.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6384-08-3 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
L-glutaminsyre 1-methylester ikke-essentiel aminosyre, der er vigtig for pattedyrs centralnervesystem. Det er også en neurotransmitter for keglefotoreceptorer i den menneskelige hjerne og bruges som behandling for patienter, der har leversygdomme ledsaget af encefalopati (en tilstand kaldet 'hepatisk koma').
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6384-08-3
MDL nummer MFCD00171677
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glutamic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 145°C (decomposition)
Farve Hvid
Molekylær formel C8H12N2
Beilstein 1707273
Synonym 2,5-dimethyl-1,4-benzenediamine, 4-amino-2,5-dimethylaniline, 2,5-dimethyl-1,4-phenylenediamine, 2,5-dimethyl-p-phenylenediamine, 2,5-diamino-p-xylene, 2,5-dimethylphenylene-1,4-diamine, 2,5-dimethyl-1,4-benzoquinonediamine, ccris 8118, 1,4-dimethylphenylene-2,5-diamine, unii-re400vn2b4
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle BWAPJIHJXDYDPW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1N)C)N
IUPAC navn 2,5-dimethylbenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 136.20
Mængde 1 g
PubChem CID 160824
ChEBI CHEBI:53613
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver