Få mere at vide
L-(-)-Glucose, vandfri, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448107 1 g 1g
11458107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17496.03
Request Bulk or Custom Format
L-(-)-Glucose er en enantiomer af den mere almindelige D-glucose, et naturligt forekommende kulhydrat, der bruges i en overflod af cellulære processer. L-Glucose er et syntetisk sukker, der anvendes i dannelsen af L-Glucose Pentaacetat, et potentielt terapeutisk middel til type II-diabetes. Derudover kan L-glukose bruges som tyktarmsrensemiddel før en koloskopiprocedure.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L
-(-)-Glucose er en enantiomer af den mere almindelige D-glucose, et naturligt forekommende kulhydrat, der bruges i en overflod af cellulære processer. L-Glucose er et syntetisk sukker, der anvendes i dannelsen af L-Glucose Pentaacetat, et potentielt terapeutisk middel til type II-diabetes. Derudover kan L-glukose bruges som tyktarmsrensemiddel før en koloskopiprocedure.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921-60-8
Molekylær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00148913
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Glucose
Navn note anhydrous
Smeltepunkt 148°C to 157°C
Mængde 1 g
Beilstein 1724626
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol.
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Optisk rotation −53° (c=10 in Water, 24h)
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol) 180.156
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%