Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 %
Artikelnummer. 10552061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552061 250 mg Glasflaske 250mg
10687592 1 g Glasflaske 1g
10025953 5 g Glasflaske 5g
10697094 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10552061 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 241922500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 921-60-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 921-60-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00148913
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Glucose
Smeltepunkt 153.0°C to 156.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Specifik rotation − 52.00
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver