Få mere at vide
L-glucono-1,5-lakton, TRC
Artikelnummer. 30240906
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240906 500 mg
30240633 250 mg
30240878 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG413305500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52153-09-0
Molekylær formel C6 H10 O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Synonym L-Gluconic acid, δ-lactone, (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, L-Glucono-1,5-lactone, L-Glucono-δ-lactone
IUPAC navn (3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
SMIL OC[C@@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Glucono-1,5-lactone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1
Formel vægt 178.0477