Få mere at vide
L-glucono-1,5-lakton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Glucono-1,5-lactone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m0/s1 |
| Formel vægt | 178.0477 |