Få mere at vide
L-Gluconic Acid Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Gluconic Acid Calcium Salt |
| CAS | 152772-65-1 |
| Molekylær formel | C6H11O7.0.5Ca |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m00./s1 |
| SMIL | C([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2] |
| IUPAC navn | calcium (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.19 |
| Formel vægt | 215.03 |