missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Gluconic Acid Calcium Salt, TRC

Artikelnummer. 30470906
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470906 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470906 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL2089651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Gluconic Acid Calcium Salt
CAS 152772-65-1
Molekylær formel C6H11O7.0.5Ca
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m00./s1
SMIL C([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
IUPAC navn calcium (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Molekylvægt (g/mol) 215.19
Formel vægt 215.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.