missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Gamma-Glutamyl-(S)-Allyl-Cysteine, TRC

Artikelnummer. 17989914
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989914 5 mg
17908104 25 mg
17950075 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17989914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5970605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91216-95-4
Molekylær formel C11H18N2O5S
Molekylvægt (g/mol) 290.34
Synonym L-N-[2-(Allylthio)-1-carboxyethyl]glutamine, L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine, N-L-γ-Glutamyl-S-2-propenyl-L-cysteine;
SMIL N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSCC=C)C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale gamma-Glutamyl-(S)-allyl-L-cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O5S/c1-2-5-19-6-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h2,7-8H,1,3-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 290.0936
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Dry Pack
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.