missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-gamma-Glutamyl-L-valine, TRC

Artikelnummer. 30407966
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407966 100 mg
30392444 10 mg
30401678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407966 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH253810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2746-34-1
Molekylær formel C10 H18 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Synonym N-L-γ-Glutamyl-L-valine, N-L-γ-Glutamyl-(6CI,7CI) Valine, N-L-γ-Glutamyl-L-(8CI) Valine
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-[[(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-gamma-Glutamyl-L-valine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)8(10(16)17)12-7(13)4-3-6(11)9(14)15/h5-6,8H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,8-/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 246.122
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.