Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-galaktose, 98 %
Artikelnummer. 11499437
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499437 100 mg 100mg
11409447 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499437 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21448.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15572-79-9 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15572-79-9
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00063833
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-DPYQTVNSSA-N
Synonym aldehydo-l-galactose, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-galacto-hexose, unii-s93uii1dw8, s93uii1dw8, galactose, l
PubChem CID 84996
ChEBI CHEBI:37617
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Galactose
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Mængde 100 mg
Beilstein 1724622
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%