Få mere at vide
L-Fuculose (1 mil. i vand), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Fuculose |
| CAS | 13074-08-3 |
| Molekylær formel | C6H12O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Deoxy-L-tagatose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (3R,4R,5S)-1,3,4,5-tetrahydroxyhexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0685 |
| Vis mere |