Få mere at vide
L-Fucose, TRC
Artikelnummer. 30137261
Skift visning
Mængde:
10 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30137261 2.5 g 2.5g
30136055 1 g -
17987894 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137261 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF8361002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2438-80-4
Molekylær formel C6 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym L-Galactose, 6-deoxy-, Fucose, L- (8CI), 6-Deoxy-L-galactose, (-)-Fucose, 6-Desoxygalactose, Fucose, L-(-)-Fucose, L-Fucose, L-Galactomethylose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
IUPAC navn (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
SMIL C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Fucose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Formel vægt 164.0685
Procent renhed >95%