Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fukose, 98 %
Artikelnummer. 11492808
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11492808
Brand: Thermo Scientific Chemicals A16789.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
L-(-)-Fucose finder anvendelse i kosmetik, lægemidler og kosttilskud. Det bruges til bestemmelse af antigen i A- og B-blodgruppe. Det bruges også i den selektionsmedierede leukocyt-endoteladhæsion og vært-mikrobe-interaktioner. Det bruges også i anti-aging cremer samt til at fremme fremskyndet heling af sår og for at reducere allergi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-(-)-Fucose finder anvendelse i kosmetik, lægemidler og kosttilskud. Det bruges til bestemmelse af antigen i A- og B-blodgruppe. Det bruges også i den selektionsmedierede leukocyt-endoteladhæsion og vært-mikrobe-interaktioner. Det bruges også i anti-aging cremer samt til at fremme fremskyndet heling af sår og for at reducere allergi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2438-80-4
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00135607
InChI nøgle SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMIL C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Fucose
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 5 g
Beilstein 1422661
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4279
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −75° (c=10 in Water)
IUPAC navn (3S,4R,5S,6S)-6-methyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%