Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Fukose, 98 %
Beskrivelse
L-(-)-Fucose finder anvendelse i kosmetik, lægemidler og kosttilskud. Det bruges til bestemmelse af antigen i A- og B-blodgruppe. Det bruges også i den selektionsmedierede leukocyt-endoteladhæsion og vært-mikrobe-interaktioner. Det bruges også i anti-aging cremer samt til at fremme fremskyndet heling af sår og for at reducere allergi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
L-(-)-Fucose finder anvendelse i kosmetik, lægemidler og kosttilskud. Det bruges til bestemmelse af antigen i A- og B-blodgruppe. Det bruges også i den selektionsmedierede leukocyt-endoteladhæsion og vært-mikrobe-interaktioner. Det bruges også i anti-aging cremer samt til at fremme fremskyndet heling af sår og for at reducere allergi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-Fucose |
| Smeltepunkt | 139 °C til 142 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1422661 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,4279 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −75° (c=10 i vand) |
| IUPAC navn | (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Formel vægt | 164.16 |
| Vis mere |