Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Fukose, 97 %
Artikelnummer. 10523011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523011 1 g Glasflaske 1g
10184560 5 g Glasflaske 5g
10276370 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523011 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 225880010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2438-80-4 | C6H12O5 | 164,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2438-80-4
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00135607
InChI nøgle SHZGCJCMOBCMKK-DHVFOXMCSA-N
Synonym l---fucose, aldehydo-l-fucose, l-galactose, 6-deoxy, 2s,3r,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal, unii-28ryy2iv3f, l---rhodeose, 28ryy2iv3f, l--fucose, l-rhodeose, 3h-fucose
PubChem CID 3034656
ChEBI CHEBI:48204
SMIL C[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Fucose
Navn note 97%
Smeltepunkt 128.0°C to 141.0°C
Farve Beige til Grå-lilla
Tab ved tørring 0.5% max. (60°C, 4 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 31, 78
Merck Index 15, 4308
Specifik rotationstilstand - 78.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation − 78.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
IUPAC navn (3S,4R,5S,6S)-6-methyloxan-2,3,4,5-tetrol
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver