Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Fucose |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 128,0 °C til 141,0 °C |
| Farve | Beige til Grå-lilla |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (60 °C, 4 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 31, 78 |
| Vis mere |