Få mere at vide
L-Fucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Fucitol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 166.0841 |