Få mere at vide
L(-)-Fenchone, 98+%
Artikelnummer. 10317610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10317610 250 g Glasflaske 250g
10226440 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188112500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-20-4
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.24
MDL nummer MFCD00151104
InChI nøgle LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonym l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
IUPAC navn (1R,4R)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Fenchone
Navn note 98+%
Smeltepunkt 5 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 192 °C til 194 °C
Flammepunkt 52 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4610 til 1,463
Mængde 250 g
Fieser 08,228
Specifik vægtfylde 0.94
Specifik rotationstilstand −50,50° (24 °C pænt)
Specifik rotation -50.5
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ether
Formel vægt 152.24
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Fenchone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.