Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Fenchone |
| Navn note | 98+% |
| Smeltepunkt | 5°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9400g/mL |
| Kogepunkt | 192°C to 194°C |
| Flammepunkt | 52°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
- L(-)-Fenchone
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.