Få mere at vide
L-Ethionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ethionine |
| CAS | 13073-35-3 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMIL | CCSCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-ethylsulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.24 |
| Formel vægt | 163.0667 |